Få mere at vide
Brady™ GHS-symbol - sundhedsfare, kontinuerlig rulle
Artikelnummer. 15664227
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 15664227
Brand: Brady™ 814027
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fortrykte etiketter til at identificere dine kemiske produktbeholdere.
  • Etiketter af høj kvalitet, der kan modstå de mest krævende miljøer
  • Meget modstandsdygtig over for dårligt vejr, slid og kemiske produkter
Tekniske data
Alternativt varenummer PIC 1805-100 *100-B7541-RLL-C
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 250/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Diamant
Farve Sort på hvidt