Få mere at vide
Brady™ GHS-symbol - brandfarlig, kortmonteret
Artikelnummer. 15494841 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15494841 100 x 100 mm Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 15494841 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 811683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00 DKK
    118.60 DKK / Pakke med 4
    Spare 9.40 DKK
    7% Slukket
På lager
Fortrykte etiketter til at identificere dine kemiske produktbeholdere.
  • Etiketter af høj kvalitet, der kan modstå de mest krævende miljøer
  • Meget modstandsdygtig over for dårligt vejr, slid og kemiske produkter
Tekniske data
Alternativt varenummer PIC 1802-100 *100-B7541-CRD
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 4/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Diamant
Dimensioner (L x B) 100 x 100 mm
Farve Sort på hvidt