Få mere at vide
Brady™ GHS-symbol - eksplosiv, kortmonteret
Artikelnummer. 15454841
Skift visning
Højde (metrisk):
70 mm
100 mm
Bredde (metrisk):
70 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
15454841 100 mm 100 mm Pakke med 4
15484841 70 mm 70 mm Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454841 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 811678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00 DKK
    118.60 DKK / Pakke med 4
    Spare 9.40 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fortrykte etiketter til at identificere dine kemiske produktbeholdere.
  • Etiketter af høj kvalitet, der kan modstå de mest krævende miljøer
  • Meget modstandsdygtig over for dårligt vejr, slid og kemiske produkter
Tekniske data
Alternativt varenummer PIC 1801-100 *100-B7541-CRD
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 4/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Diamant
Farve Sort på hvidt