Få mere at vide
Brady™ GHS-symbol - Ætsende, individuelle markører på en rulle
Artikelnummer. 15684827
Skift visning
Dimensioner (L x B):
21 x 21 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
15684827 21 x 21 mm Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 15684827 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 834181
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fortrykte etiketter til at identificere dine kemiske produktbeholdere.
  • Etiketter af høj kvalitet, der kan modstå de mest krævende miljøer
  • Meget modstandsdygtig over for dårligt vejr, slid og kemiske produkter
Tekniske data
Alternativt varenummer PIC 1808-21 *21-B7541-RLL-DC
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 250/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 21 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 21 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Diamant
Dimensioner (L x B) 21 x 21 mm
Farve Sort på hvidt