Få mere at vide
Brady™ GHS-symbol - Ætsende, kontinuerlig rulning
Artikelnummer. 15694227 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
15694227 100 x 100 mm Pakke med 250
1 options
Artikelnummer. 15694227 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 814030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3055.00 DKK
    2846.57 DKK / Pakke med 250
    Spare 208.43 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Fortrykte etiketter til at identificere dine kemiske produktbeholdere.
  • Etiketter af høj kvalitet, der kan modstå de mest krævende miljøer
  • Meget modstandsdygtig over for dårligt vejr, slid og kemiske produkter
Tekniske data
Alternativt varenummer PIC 1808-100 *100-B7541-RLL-C
Slutte Glans
Materiale Polyester
Mængde 250/Pk.
Klæbende type Permanent akryl
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.099 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Diamant
Dimensioner (L x B) 100 x 100 mm
Farve Sort på hvidt