Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GGTI 298
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18054182
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18054182 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18054182 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2430/1
Geranylgeranyltransferase I (GGTase I) inhibitor
CAAZ peptidomimetic geranylgeranyltransferase I (GGTase I) inhibitor. Strongly inhibits the processing of geranylgeranylated Rap1A with little effect on processing of farnesylated Ha-Ras (IC50 values are 3 and > 10 μM respectively). Causes G0-G1 cell cycle block and apoptosis in A549 cells and inhibits cell invasion and migration in COLO 320CM cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GGTI 298
CAS 1217457-86-7
Mængde 1 mg
Molekylær formel C29H34F3N3O5S
Formel vægt 593.66
Renhed >95%
Molekylvægt (g/mol) 593.662