Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GGsTop
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002011
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30002011 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30002011 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4452/10
Inhibitor of γ-glutamyl transpeptidase (GGT)
Selective, irreversible γ-glutamyl transpeptidase (GGT) inhibitor; displays no inhibitory effects on glutamine amidotransferases or asparagine synthetase. Suppresses oxidative stress by inhibiting GGT activation. Prevents ischemia/reperfusion-induced acute kidney injury in rats in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GGsTop
CAS 926281-37-0
Mængde 10 mg
Molekylær formel C13H18NO7P
Formel vægt 331.26
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 331.261