Få mere at vide
GFT-505, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GFT-505 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24O4S/c1-14-12-16(13-15(2)20(14)26-22(3,4)21(24)25)6-11-19(23)17-7-9-18(27-5)10-8-17/h6-13H,1-5H3,(H,24,25)/b11-6+ |
| Formel vægt | 384.1395 |