Få mere at vide
Cole Parmer GFS Chemicals Turbidity Primary Standard Solution
Artikelnummer. 15285662 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
15285662 1 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15285662 Leverandør Cole Parmer Leverandørnr. 0839109
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
GFS Chemicals Turbidity Primary Standard Solution can be used to calibrate nephelometers or turbidimeters.
  • EPA-approved polymeric standards outlast Formazin standards.
  • Suspended polymeric particles virtually never settle or clump.
  • Solutions maintain NTU values within ±1% for one year.
  • NTU Value: 0.5
Tekniske data
Type Turbidity Meter Standards and Calibrators
Volumen (engelsk) 33,8 oz.
Volumen (metrisk) 1 l