Få mere at vide
Invitrogen™ GFP-EIF2A
Beskrivelse
EIF2A er blevet udtrykt som en fusion med GFP (Green Fluorescent Protein) for at fungere som et fysiologisk substrat for EIF2AK-familien af kinaser, herunder PERK (EIF2AK3) og PKR (EIF2AK2).
Til brug i kombination med Tb-anti-eIF2alpha [pSer52] antistoffet LanthaScreen™ (PV4810) til evaluering af hæmmere i screeningsapplikationer med medium til høj gennemstrømning.
Tekniske data
Tekniske data
| Assay Entry | Biokemisk terbiumphospho-specifik aktivitet |
| Indhold og opbevaring | GFP-EIF2alpha-proteinsubstrat i 9 mM HEPES pH 7,5, 123 mM NaCI, 2,43 mM KCI, 10% Glycerol, 2 mM DTT. Opbevares ved -80° C. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Form | Væske |
| Mængde | 20 nmol |
| Substrater | EIF2A |
| Substrategenskaber | Proteinbaseret substrat |
| Substrattype | Kinase substrat |
| Target enzym | Serin/Threoninkinaser |
| Gen-id (Entrez) | 9833 |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.