Få mere at vide
R&D Systems™ GFP Comp-Bead Particles
Artikelnummer. 18321786 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
18321786 1 ml
1 options
Artikelnummer. 18321786 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBP300503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3038.78 DKK
    2480.10 DKK / 1ml
    Spare 558.68 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. The GFP Compensation Beads serve as an easy-to-use single color compensation control in multicolor flow cytometry. The surface of the particle is labeled with GFP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Format 0.016 M PBS (pH 7.4), 0.2% BSA
Konserveringsmiddel 0.02% Sodium Azide
Mængde 1 ml
Til brug med (applikation) Flow Cytometry
Produktlinje Novus