Få mere at vide
Thermo Scientific™ GFP-4E-BP1
Artikelnummer. 10042813
Skift visning
Mængde:
20 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10042813 20 nmol Hver
1 options
Artikelnummer. 10042813 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PV4759
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
4E-BP1 udtrykt som en fusion med GFP (Green Fluorescent Protein) for at fungere som et fysiologisk substrat for FRAP1 (mTor).
4E-BP1 udtrykt som en fusion med GFP (Green Fluorescent Protein) for at fungere som et fysiologisk substrat for FRAP1 (mTor).
Til brug i kombination med LanthaScreen™ Tb-anti-4E-BP1 [pThr46]-antistof (kat. nr. PV4757) til evaluering af inhibitorer i screeningsapplikationer med middel til høj gennemløb. En optimeret mTor-analysebuffer (PV4794) er også tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Assay Entry Biokemisk terbiumphospho-specifik aktivitet
Indhold og opbevaring GFP-4E-BP1-proteinsubstrat i 10 mM Tris, pH 7,5, 150 mM NaCl, 10% glycerol, 2 mM DTT Opbevares
ved -80 °C.
Detektionsmetode Fluorescens
Form Væske
Til brug med (applikation) Pharma and biopharma, protein assays and analysis, target and lead identification and validation
Mængde 20 nmol
Substrater 4E-BP1
Substrategenskaber Proteinbaseret substrat
Substrattype Kinase substrat
Target enzym Serin/Threoninkinaser
Varebeskrivelse GFP-4E-BP1, 20nmol, 20.02μM Concentration, 45600Da Molecular Weight, Fluorescent Detection Method, GFP (EmGFP Label, Serine/Threonine Kinases Target Enzyme, Used For Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and
Etiket eller farvestof GFP (EmGFP)
Molekylvægt (g/mol) 45.600 Da
Emballage 1 Each
Produkttype GFP-4E-BP1
Forsendelsestilstand Tøris
Opbevaringskrav –80°C
Målindgang mTOR, FRAP1
Validerede kinaser FRAP1 (mTOR), FRAP1 (mTOR)