Få mere at vide
Invitrogen™ GFAP menneske ProcartaPlex™ Simplex sæt
Artikelnummer. 30245124
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
30245124 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 30245124 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX01A12336901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2410.00 DKK
    1687.00 DKK / Pakke med 96
    Spare 723.00 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
The Human GFAP Simplex ProcartaPlex Kit måler GFAP-protein og er designet til at kunne kombineres med andre Simplex-sæt, så du kan oprette dit eget multiplex-panel, der bruger Luminex xMAP teknologi til proteindetektion/kvantificering.
The Human GFAP Simplex ProcartaPlex Kit måler GFAP-protein og er designet til at kunne kombineres med andre Simplex-sæt, så du kan oprette dit eget multiplex-panel, der bruger Luminex xMAP teknologi til proteindetektion/kvantificering. Når du kombinerer flere Simplex-sæt (dvs. når du ikke bruger et forudkonfigureret multiplexpanel), er der kun behov for ét bufferkit (sælges separat) til hver analyseplade uanset plexstørrelse.
Om ProcartaPlex analyser for Luminex platform
ProcartaPlex immunoassays er baseret på principperne for en sandwich ELISA ved at bruge to meget specifikke antistoffer, der binder til forskellige epitoper af ét protein til at kvantificere alle proteinmål samtidigt ved hjælp af en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplex assays kræver så lidt som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellekultursupernatant og kun fire timer for at opnå analyserede resultater.
Funktionerne omfatter:
  • Reproducerbare, pålidelige —resultater valideret som et panel i henhold til den højeste industristandard, inklusive proteinmålkombinabilitet og krydsreaktivitetstest
  • Flere resultater pr. —prøve måler flere proteinmål samtidigt i en enkelt 25 50–μ L prøve
  • Veletableret Luminex teknologi højt refereret multipleksing platform til protein detektion og kvantificering
ProcartaPlex analyser anvender Luminex xMAP (multianalyt profilering) teknologi til samtidig detektion og kvantificering af op til 80 proteinmål i en –enkelt 25 50μ —L-prøve fra plasma, serum, cellekultursupernatanter og andre kropsvæsker.
De Luminex perler i ProcartaPlex analysen er internt farvet med præcise proportioner af røde og infrarøde fluoroforer for at skabe spektralt unikke signaturer, der kan identificeres af Luminex xMAP detektionssystemer (f.eks. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , og MAGPIX ). Svarende til en sandwich ELISA , den ProcartaPlex assay bruger matchede antistofpar til at identificere proteinet af interesse. I et multiplekset assay mærkes hver spektralt unik perle med antistoffer, der er specifikke for et enkelt målprotein, og bundne proteiner identificeres med biotinylerede antistoffer og streptavidin R-–phycoerythrin (RPE). Konjugationen af proteinspecifikke antistoffer til en særskilt perle giver mulighed for analyse af flere mål i en enkelt brønd.
Den væsentligste forskel mellem en ProcartaPlex assay og ELISA er, at indfangningsantistoffet i ProcartaPlex assay er konjugeret til en perle og ikke adsorberet til mikropladebrønden, så den ProcartaPlex assay reagenser er frit svævende i opløsningen. Til detektering Luminex 200 instrument, for eksempel, indeholder to lasere, en til at skelne den spektrale signatur af hver perle og den anden til at kvantificere mængden af RPE-fluorescens, som er proportional med mængden af protein til stede i prøven. ProcartaPlex multiplex assays kan profilere flere målproteiner ved at bruge væsentligt mindre prøve på samme tid, som det tager at udføre en traditionel sandwich ELISA .
ProcartaPlex multiplekspaneler er tilgængelige i flere formater på tværs af seks arter (menneske, mus, rotte, ikke-menneskelig primat, svin og hund).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Simplex sæt
Mængde 96 prøver
Arter ADN
Kombinerbarhed Kan kombineres
Perletype Magnetisk
Perleregion GFAP [22]
Assay følsomhed Som bestemt for parti 1: 2,26 pg/ml
Analyseområde Som bestemt for parti 1: 14-57900 pg/ml
Til brug med (udstyr) Luminex™ Instrumenter
Gene Alias ALXDRD
Gen-id (Entrez) 2670
Gen symbol GFAP
High-throughput kompatibilitet Ja
Interassay CV <15%
Intraassay CV <15%
Produktlinje ProcartaPlex
Prøvetype Serum, plasma, cellekultursupernatanter
Prøvevolumen Serum, plasma: 25μ L, CCS: 50μ L
UniProt ID P14136
Synonym Glial fibrillært surt protein
Indhold og opbevaring
  • 2 hætteglas Human Reference Plasma Standard
  • 1 hætteglas Capture Bead Mix (1X)
  • 1 hætteglas biotinyleret detektionsantistofblanding (50X)
  • 1 flaske Detection Antibody Diluent (1X)
  • 1 flaske læsebuffer (1X)
  • 1 flaske Streptavidin-PE (1X)
  • 1 flaske Universal Assay Buffer (10X)
  • 1 flaske vaskebuffer (10X)
  • 8-rørs strimmel
  • Klæbende film
  • Fladbundet 96-brønds plade, sort
Opbevares ved 2 °C til 8 °C
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Neurobiologi, Immunologi, Kardiovaskulær