Få mere at vide
A&D Weighing™ GF-8202M præcisionsbalance med høj kapacitet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17877600
Skift visning
GF-8202M præcisionsbalance med høj kapacitet; Certificeringer/overholdelse: CE, UKCA, GLP/GMP; Kapacitet: 8,2 kg; Skærmtype: Omvendt baggrundsbelyst LCD; Materiale: Støbt aluminium; Stabiliseringstid: 1,5 s
Artikelnummer.
17877600 GF-8202M præcisionsbalance med høj kapacitet; Certificeringer/overholdelse: CE, UKCA, GLP/GMP; Kapacitet: 8,2 kg; Skærmtype: Omvendt baggrundsbelyst LCD; Materiale: Støbt aluminium; Stabiliseringstid: 1,5 s
1 options
Artikelnummer. 17877600 Leverandør A&D Weighing™ Leverandørnr. GF8202M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23178.75 DKK
    21532.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 1646.17 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Varieret udvalg af eksterne cal-modeller med en bred vifte af kapaciteter og opløsninger.
  • IP65 støv- og vandtæt Eksterne modeller
  • Automatisk minimumvægtberegning med enten ECL eller en faktisk ekstern vægt
  • Alarmfunktion for at sikre, at den målte mængde ikke er mindre end den indstillede minimumsvægt
  • Brugeradgangskontrol (UAC), der beskytter saldoen med adgangskode mod misbrug
  • Impact shock detection (ISD) giver feedback for at forhindre beskadigelse af vægtsensoren
  • Stødlogningsfunktion, der registrerer op til 50 ugunstige stødbelastninger med et tidsstempel til senere inspektion
  • Flowhastighedsvisning (FRD), der gør beregning og registrering af flowhastigheder nemmere og mere nøjagtig
  • Dæmpning under vejepanden for at afbøde stødstød betydeligt
  • Flowhastighedskomparator, der angiver, om flowhastigheden er inden for de angivne grænser
  • Statistisk beregningsfunktion (SCF) for at lette analysen af målinger
  • Brutto/Netto/Tara output
  • Tara-hukommelsesfunktion, der gemmer taraværdien i ikke-flygtig hukommelse
  • Valgbare responskarakteristika til handel med vejehastighed for højere skærmstabilitet eller omvendt
  • GLP/GMP/GCP/ISO-kompatibelt output for at opfylde dokumentationskravene
  • Universel Flexi Coms (UFC) for at tilpasse udskriftsindhold og layout
  • Datahukommelsesfunktion til at gemme vejeresultater, kalibreringsresultater, enhedsmasser, der skal bruges i tælletilstand osv., i selve enheden
  • Tælletilstand med funktionen Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI).
  • Procenttilstandsfunktion til målvejning eller kontrol af prøvevariation
  • Dyrevejningsfunktion (gennemsnit og hold) til vejning af bevægelige genstande
  • Komparatorfunktion i fem niveauer med summer
  • Auto power ON og OFF funktioner
  • Densitetsbestemmelsesfunktion
  • Underkrog til vejning af et magnetisk materiale samt måling af tæthed
Tekniske data
Automationsgrænseflade RS-232
Certificeringer/compliance CE, UKCA, GLP/GMP
Tilslutningstype RS-232C (D-Sub 9P), Dual Mode USB
Volumen 8.2 kg
Display Type Omvendt baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.01 g
Inkluderer Display Cover, AC Adapter, 1,8 m USB Kabel, Simple Breeze Break
IP-vurdering IP65
Nivellering Område for
Linearitet ±0,03 g
Materiale Støbt aluminium
Måletid 1,5 sek.
Pan form Rektangel
Gentagelighed 0.01 g
Følsomhedsdrift ±2 ppm/° C
Stabiliseringstid 1,5 sek.
Temperaturområde (engelsk) 41 °F til 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Type Precision-vægt
garanti 4 år
Vejetilstande Vej, tæl, procent, hold, tæthed
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Bredde (engelsk) Pan 10,63 tommer.
Bredde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) panorering 270 mm
Højde (engelsk) 4,4 tommer.
Højde (metrisk) 111 mm
Dybde (engelsk) 14 tommer
Dybde (engelsk) Pan 8,3''
Dybde (metrisk) 356 mm
Dybde (metrisk) panorering 21 cm
Vægt (engelsk) 18.29 lb.
Vægt (metrisk) 8.3 kg
Spænding 100 til 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.