Få mere at vide
GF 109203X, TRC
Artikelnummer. 17972675
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
17972675 1 mg
1 options
Artikelnummer. 17972675 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG3688501MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(indolyl)maleimide 1
CAS 133052-90-1
Molekylær formel C25 H24 N4 O2
Mængde 1 mg
Synonym 3-[1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1H-indol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrol-2,5-dione, BIM 1, Bisindolylmaleimide I, GF 109203, Go 6850, 3-[1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1H-indol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
InChI formel InChI=1S/C25H24N4O2/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31)
SMIL CN(C)CCCn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3c[nH]c4ccccc34)c5ccccc15
IUPAC navn 3-[1-[3-(dimethylamino)propyl]indol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)pyrrol-2,5-dion
Molekylvægt (g/mol) 412.48
Formel vægt 412.1899