Få mere at vide
Gestonorone Capronate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gestonorone Capronate |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H38O4/c1-4-5-6-7-24(29)30-26(17(2)27)15-13-23-22-10-8-18-16-19(28)9-11-20(18)21(22)12-14-25(23,26)3/h16,20-23H,4-15H2,1-3H3/t20-,21+,22+,23-,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vægt | 414.277 |