Få mere at vide
Gestodene, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7232422 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17362491
Brand: Thermo Scientific Acros 468652500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Kemiske identifikatorer
CAS 60282-87-3
Molekylær formel C21H26O2
Molekylvægt (g/mol) 310.44
MDL nummer 00867858
InChI nøgle SIGSPDASOTUPFS-KQMXEUTGSA-N
Synonym 13beta-Ethyl-17beta-hydroxy-18,19-dinorpregna-4,15-dien-20-yn-3-one
IUPAC navn (1R)-lla-ethyl-1-ethynyl-1-hydroxy-1H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-on
SMIL CCC12CCC3C(CCC4=CC(=O)CCC34)C1C=C[C@@]2(O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gestodene
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Available
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til beige
Smeltepunkt 197.9°C
Merck Index 4425
Mængde 250 mg
Formel vægt 310.43