Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Gestodene |
| Emballage | Glasflaske |
| Analysecertifikat | Available |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Hvid til beige |
| Smeltepunkt | 197.9°C |
| Merck Index | 4425 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 310.43 |