Få mere at vide
Gestodene, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484237
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484237 50 mg 50mg
16428106 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16484237 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0110
MedChemExpress Gestodene(SHB 331;WL 70) is a progestogen hormonal contraceptive.
Gestodene(SHB 331
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gestodene
Fysisk form Solid
CAS 60282-87-3
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H26O2
Synonym SHB 331 WL 70
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (322.13 mM)
SMIL CC[C@@]1([C@]2(O)C#C)[C@](C=C2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@@]3([H])CC4)([H])CC1
Molekylvægt (g/mol) 310.43
Formel vægt 310.43
Procent renhed 99.69%