Få mere at vide
Sartorius Stedim Biotech™ Spiringsprøvepapir, klasse 193
Shop alle Sartorius produkter
Dimensioner (L x B):
120 mm × 300 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Fremstillet af bomuldslinters og raffineret pulp med> 95% alfa-cellulose
- Ideel til at sikre optimalt fugtindhold til forskellige typer frø og spiringsformer
- pH-værdi mellem 6,0 og 7,5
- Våd styrket
- Struktur forhindrer fine frørødder i at vokse gennem papiret
Tekniske data
Tekniske data
| Basisvægt | 160 g/m 2 |
| Oversigt | Gul |
| Format | Ark |
| Materiale | Bomuldslinters, raffineret papirmasse |
| Grad | 193 |
| Mængde | 100/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.32 mm |
| Dimensioner (L x B) | 120 mm × 300 mm |