Få mere at vide
Fisherbrand™ Grade 907 Germination and Seed Test Papers, Sheet
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
155 x 175 mm
170 x 110 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Wetstrength paper 160g/m²
- Absorbent
- Free from chlorine
- pH must be between 6.0 and 7.5
- For small seeds such as grasses and flowers
- White in color
Tekniske data
Tekniske data
| Basisvægt | 160 g/m2 |
| Farve | White |
| Materiale | Paper |
| Til brug med (applikation) | Germination assays of seed specimen |
| nr. pr. pakke | 100 Pk. |
| pH-område | 6 to 7.5 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.38 mm |
| Type | Germination and Seed Test Paper |
| Dimensioner (L x B) | 155 x 175 mm |
| Bredde (engelsk) | 6.10 in. |