Få mere at vide
Germaniumtetrachlorid, 99,99%, (sporstofbasis)
Artikelnummer. 10052580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10052580 25 g Glasflaske 25g
10683553 5 g Glasflaske 5g
10114170 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10052580 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197150250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 10038-98-9 | Cl4GeH8 | 222,49 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10038-98-9
Molekylær formel Cl4GeH8
Molekylvægt (g/mol) 222.49
MDL nummer MFCD00011029
InChI nøgle VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci
PubChem CID 66226
SMIL Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Specifica
Kogepunkt 82,0 °C til 84,0 °C
Kemisk navn eller materiale Germanium tetrachloride
Smeltepunkt -49,5 °C
Navn note 99.99%
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 25 g
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.84
Analyseprocentområde 99.99%
Tæthed 1.8400g/mL
Lineær formel GeCl4
Merck Index 15, 4444
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes. Andre opløseligheder: opløselige i benzen, ether, kulstofdisulfid og andre organiske opløsningsmidler, uopløselige i koncentreret saltsyre
IUPAC navn tetrachlorgerman
Formel vægt 214.4
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Germanium tetrachloride
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H290-Kan ætse metaller.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Consigli di prudenza
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.