Få mere at vide
Germaniumstandard: Ge @ 10000 μg/ml i 5% HNO3, oversat HF, VHG™
Beskrivelse
Germaniumstandard: Ge @ 10000 μg/ml i 5% HNO3, oversat HF
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Germanium |
| CAS | 7440-56-4 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Germanium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Ge |
| Koncentration | 10.000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Ge |
| InChI formel | InChI=1S/Ge |
| Vis mere |