Få mere at vide
Germaniumstandard: Ge @ 1000 μg/ml i H2O, overs. F-, VHG™
Description
Germaniumstandard: Ge @ 1000 μg/ml i H2O, oversat F-
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Germanium |
| CAS | 7440-56-4 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Germanium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Ge |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Ge |
| InChI formel | InChI=1S/Ge |
| Show More |