Få mere at vide
Germaniumstandard: Ge @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, oversat HF, VHG™
Artikelnummer. 17998149
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17998149 500 ml
17949279 250 ml
17919279 100 ml
17948889 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17998149 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPGENF500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Germaniumstandard: Ge @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, oversat HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Germanium
CAS 7440-56-4
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Germanium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Ge
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ge
InChI formel InChI=1S/Ge
SMIL [Ge]
IUPAC navn Germanium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 72.64
Mængde 500 ml
Formel vægt 73,9212 g/mol