Få mere at vide
Germanium Standard: Ge @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF, VHG™
Description
Germanium Standard: Ge @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Germanium |
| CAS | 7440-56-4 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Germanium |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | Ge |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Ge |
| InChI formel | InChI=1S/Ge |
| Show More |