Få mere at vide
Germaniumstandard: Ge @ 10 μg/ml i H2O, overs. F-, VHG™
Artikelnummer. 17917774
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17917774 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17917774 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLGEW100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Germaniumstandard: Ge @ 10 μg/ml i H2O, overs. F-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium
CAS 7440-56-4
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Germanium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Ge
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ge
InChI formel InChI=1S/Ge
SMIL [Ge]
IUPAC navn Germanium
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 72.64
Mængde 100 ml
Formel vægt 73,9212 g/mol