Få mere at vide
Germaniumstandard: Ge @ 10 μg/ml i 2% HNO3, oversat HF, VHG™
Artikelnummer. 17910996
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17910996 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17910996 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLGENF100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Germaniumstandard: Ge @ 10 μg/ml i 2% HNO3, tr. HF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium
CAS 7440-56-4
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Germanium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Ge
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ge
InChI formel InChI=1S/Ge
SMIL [Ge]
IUPAC navn Germanium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 72.64
Mængde 100 ml
Formel vægt 73,9212 g/mol