Få mere at vide
Germanium stang, polykrystallinsk, 6,35 mm (0,25 tommer) dia, 99,9999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464885
Skift visning
Mængde:
10 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15464885 10 cm 10cm
1 options
Artikelnummer. 15464885 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042951.BS
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium rod
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter.
CAS 7440-56-4
Mængde 10 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈1,7 g/cm
Form Polykrystallinsk
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Ge
MDL nummer MFCD00085310
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
InChI nøgle GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ge]
IUPAC navn germanium
Molekylvægt (g/mol) 72.63
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
Procent renhed 99.9999%