Få mere at vide
Germaniumpulver, -100 mesh, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11341248
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341248 10 g 10g
11331248 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11341248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010190.09
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-56-4
Molekylær formel Ge
Molekylvægt (g/mol) 72.63
MDL nummer MFCD00085310
InChI nøgle GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC navn germanium
SMIL [Ge]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium
Farve Sølv
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99,9999% (metalbasis)
Lugt Lugtfri
Udseende Sølvfarvet pulver
Damptryk 0 hPa
Tæthed 5,32 g/cm3