Få mere at vide
Germanium, plasma standardopløsning, Specpure™ Ge 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11371399
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11371399 50 mL 50ml
11361399 100 mL 100ml
11450350 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013841.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.92 DKK
    556.65 DKK / 50ml
    Spare 61.27 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-56-4 , 7664-39-3 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Molekylær formel Ge
Molekylvægt (g/mol) 72.63
MDL nummer MFCD00085310
InChI nøgle GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC navn germanium
SMIL [Ge]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Nitric acid: 5.0%; Hydrogen fluoride: 0.1%; Germanium: 0.1%; Water: 94.8%