Få mere at vide
Germanium, plasma standard solution, Specpure™ Ge 1000μg/mL
Artikelnummer. 11339897
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11339897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042242.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00085310
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium plasma standard solution
Navn note Ge 1000μg/mL
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL
Grad Specpure