Få mere at vide
Germanium-stykker, 3-9 mm (0,1-0,4 tommer), 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11351248
Germanium-stykker, 3-9 mm (0,1-0,4 tommer), 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351248
50 g, 50g
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11351248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010191.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-56-4
Molekylær formel Ge
Molekylvægt (g/mol) 72.63
MDL nummer MFCD00085310
InChI nøgle GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powderVis mereVis mindre
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC navn germanium
SMIL [Ge]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium pieces
Navn note 3 to 9mm (0.1 to 0.4 in.)
Mængde 50 g
Lugt Odorless
Form Pieces
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerS13L016 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/06/2025 Artikelnummer010191.30,010191.18,010191.09
PartinummerP18K002 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/06/2024 Artikelnummer010191.30,010191.18,010191.09
PartinummerX17J002 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/11/2023 Artikelnummer010191.30,010191.18,010191.09
PartinummerZ09H006 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer010191.30,010191.18,010191.09
PartinummerI21K18 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/11/2021 Artikelnummer010191.30,010191.18,010191.09
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Germanium-stykker, 3-9 mm (0,1-0,4 tommer), 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >