Få mere at vide
Germaniumstykker, 3,2 mm (0,125 tommer) og nedad, 99,999 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11385038
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385038 10 g 10g
11375038 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043986.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-56-4 | Ge | 72,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-56-4
Molekylær formel Ge
Molekylvægt (g/mol) 72.63
MDL nummer MFCD00085310
InChI nøgle GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powder
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC navn germanium
SMIL [Ge]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium
Farve Sølv
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99,9999% (metalbasis)
Lugt Lugtfri
Udseende Sølvfarvede brikker
Damptryk 0 hPa
Tæthed 5,32 g/cm3