Få mere at vide
Germaniumstykker, 2 cm (0,8 tommer) og ned, Puratronic™, 99,999 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Germanium pieces |
| Navn note | Elektrisk resistivitet: >40 ohm-cm |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Partikelstørrelse | 2 cm (0,8 in) & Ned |
| Form | Brikker |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | ≥99.9999% |
| Grad | Puratronic |