Få mere at vide
Germanium n-butoxid, 97+%
Artikelnummer. 11395097
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395097 25 g 25g
11305107 1 g 1g
11315107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040816.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Oxidfilm | CAS: 25063-27-8
Germanium n-butoxid anvendes som oxidfilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25063-27-8
MDL nummer MFCD00015347
Synonym Tetra-n-butoxygermane
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium n-butoxide
Tæthed 1.017 g/mL
Kogepunkt 143 °C (8 mmHg)
Flammepunkt 112 °C (234 °F)
Lineær formel Ge[O(CH2)3CH3]4
Brydningsindeks 1.4255
Mængde 25 g
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Hydrolyserer i vand.
Formel vægt 365.05
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske