Få mere at vide
Germanium n-butoxide, 97+%
Artikelnummer. 11315107
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11315107
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040816.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oxid film
Germanium n-butoxid anvendes som oxidfilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25063-27-8
MDL nummer MFCD00015347
Synonym Tetra-n-butoxygermane
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium n-butoxide
Tæthed 1.017 g/mL
Kogepunkt 143°C (8 mmHg)
Flammepunkt 112°C (234°F)
Lineær formel Ge[O(CH2)3CH3]4
Brydningsindeks 1.4255
Mængde 5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 365.05
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske