missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Germanium(IV) Oxide, Sigma-Aldrich™

Artikelnummer. 15877890
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15877890 25 g
15867890 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15877890 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 1121770025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Kemiske identifikatorer

CAS 1310-53-8

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Germanium(IV) Oxide
Smeltepunkt 1115°C
Mængde 25 g
Tæthed 4.23 g/cm3 at 25°C
MDL nummer MFCD00011030
Synonym Germanium(IV) oxide, Germanium(IV) oxide
Molekylvægt (g/mol) 104.64
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.