Få mere at vide
Germanium(IV) oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-4781907
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11346178
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011155.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.628 g/mol
Germaniumdioxid bruges som et optisk materiale til vidvinkellinser og i optiske mikroskopobjektiver. Det bruges som katalysator ved fremstilling af polyethylenterephthalatharpiks. Yderligere bruges det som råmateriale til fremstilling af fosfor og halvledermaterialer. Det bruges også i transistorer og dioder og infrarødt transmitterende glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-53-8
Molekylær formel GeO2
Molekylvægt (g/mol) 104.628
MDL nummer MFCD00011030
InChI nøgle YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
IUPAC navn dioxogermane
SMIL O=[Ge]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium(IV) oxide
Smeltepunkt 1086°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water and hydrochloric acid.Soluble in water,acid and alkali. Insoluble in hydrofluoric acid and hydrochloric acid.
Formel vægt 104.59
Lugt Odorless
Tæthed 6.239
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Germanium(IV) oxide, Puratronic
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Germanium oxide