Få mere at vide
Germanium(IV) oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11336178
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11336178 25 g 25g
11346178 5 g 5g
11356178 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11336178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011155.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.628 g/mol
Germaniumdioxid bruges som et optisk materiale til vidvinkellinser og i optiske mikroskopobjektiver. Det bruges som katalysator ved fremstilling af polyethylenterephthalatharpiks. Yderligere bruges det som råmateriale til fremstilling af fosfor og halvledermaterialer. Det bruges også i transistorer og dioder og infrarødt transmitterende glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-53-8
Molekylær formel GeO2
Molekylvægt (g/mol) 104.628
MDL nummer MFCD00011030
InChI nøgle YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
IUPAC navn dioxogermane
SMIL O=[Ge]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium(IV) oxide
Smeltepunkt 1086°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in sodium hydroxide. Insoluble in water and hydrochloric acid.Soluble in water,acid and alkali. Insoluble in hydrofluoric acid and hydrochloric acid.
Formel vægt 104.59
Lugt Odorless
Tæthed 6.239