Få mere at vide
Germanium(IV) oxide, 99.9999% (metals basis)
Artikelnummer. p-4824720
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11336018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010510.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.628 g/mol
Germaniumdioxid bruges i algekultur. En blanding bruges som optisk materiale til optiske fibre og optiske bølgeledere. Den bruges også som katalysator ved fremstilling af polyethylenterephthalatharpiks og til fremstilling af andre germaniumforbindelser. Det bruges som råmateriale til produktion af nogle fosfor og halvledermaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-53-8
Molekylær formel GeO2
Molekylvægt (g/mol) 104.628
MDL nummer MFCD00011030
InChI nøgle YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
IUPAC navn dioxogermane
SMIL O=[Ge]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium(IV) oxide
Smeltepunkt 1086°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.9999% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water (4.5g/L at 25°C),acid and alkali. Insoluble in Hydrofluoric acid and hydrochloric acid.
Formel vægt 104.59
Lugt Odorless
Tæthed 6.239