Få mere at vide
Germanium(IV)oxid, 99,9999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11336018
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11336018 5 g 5g
11316018 25 g 25g
11326018 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010510.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104,628 g/mol
Germaniumdioxid bruges i algekultur. En blanding bruges som optisk materiale til optiske fibre og optiske bølgeledere. Den bruges også som katalysator ved fremstilling af polyethylenterephthalatharpiks og til fremstilling af andre germaniumforbindelser. Det bruges som råmateriale til produktion af nogle fosfor og halvledermaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-53-8
Molekylær formel GeO2
Molekylvægt (g/mol) 104.628
MDL nummer MFCD00011030
InChI nøgle YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
IUPAC navn dioxogermane
SMIL O=[Ge]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium(IV) oxide
Smeltepunkt 1086 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,9999% (metalbasis)
Tæthed 6.239
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (4,5 g/L ved 25 °C), syre og alkalisk. Uopløselig i flussvand og saltsyre.
Formel vægt 104.59