Få mere at vide
Germanium(IV) methoxide, 98%
Artikelnummer. p-7024166
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18437.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 992-91-6 | C4H12GeO4
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 992-91-6
Molekylær formel C4H12GeO4
MDL nummer MFCD00014881
Synonym tetramethoxygermanium, tetramethoxygermanium iv, methyl germanate iv
Tekniske data
Kogepunkt 145°C
Kemisk navn eller materiale Germanium(IV) methoxide
Smeltepunkt -18°C
Mængde 5 g
Lineær formel (CH3O)4Ge
FN nummer UN2929
Flammepunkt 40°C (105°F)
Formel vægt 196.73
Procent renhed 98%
Lugt Like Alcohol
Brydningsindeks 1.4015
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.3254^2^0