Få mere at vide
Germanium(IV) isopropoxid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11375397
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11375397 25 g 25g
11345397 1 g 1g
11365397 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042673.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 21154-48-3 | C12H28GeO4 | 308,982 g/mol
Germanium(IV)isopropoxid bruges som forløber til fremstilling af GeO2 organiske silaner, som bruges til at studere anvendelsen af optisk bølgeleder. Det bruges i syntesen af heterotaktisk polyaktid og er også involveret i den makromolekylemedierede syntese af amorft Germania.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21154-48-3
Molekylær formel C12H28GeO4
Molekylvægt (g/mol) 308.982
MDL nummer MFCD00015339
InChI nøgle PKLMYPSYVKAPOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium iv isopropoxide, tetraisopropoxygermane, germanium tetrapropan-2-olate, tetraisopropoxy-germane, tetraisopropoxygermanium, isopropyl germanate iv, germanium tetraisopropoxide
PubChem CID 16685043
IUPAC navn tetra(propan-2-yloxy)german
SMIL CC(C)O[Ge](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium (IV) isopropoxide
Farve Farveløs
Tæthed 1.025 g/mL
Kogepunkt 109 °C (30 mmHg)
Flammepunkt 68 °C (154 °F)
Lugt Alkohollignende
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Ge[OCH(CH3)2]4
Brydningsindeks 1.414
Mængde 25 g
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 308.94
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Væske