Få mere at vide
Germanium(IV) iodide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7049326
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11361539
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014009.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13450-95-8 | GeI4 | 580.248 g/mol
Germanium(IV)iodid er et biokemisk stof til proteomikforskning. Det bruges også som et primært og sekundært mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13450-95-8
Molekylær formel GeI4
Molekylvægt (g/mol) 580.248
MDL nummer MFCD00016120
InChI nøgle CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium tetraiodide, germane, tetraiodo, germanium iv iodide, germanium iodide, acmc-1bq9p, germanium iv iodide trace metals basis
PubChem CID 83479
IUPAC navn tetraiodogermane
SMIL [Ge](I)(I)(I)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium(IV) iodide
Smeltepunkt 146°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 580.21
Procent renhed 99.999%
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.32 g/mL