Få mere at vide
Germanium(IV) ethoxid, 99,995% (metalbasis)
Beskrivelse
Fremstilling af Germaniumoxid med CVD.Sol-gel-mellemprodukt til optiske fibre og lysfølsomme SiO2-BeO2-glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Germanium (IV) ethoxide |
| Smeltepunkt | -72 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.14 g/mL |
| Kogepunkt | 185,5 °C |
| Flammepunkt | 49 °C (121 °F) |
| Lugt | Alkohollignende |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | Ge(OC2H5)4 |
| Brydningsindeks | 1.407 |
| Vis mere |