Få mere at vide
Germanium(IV) ethoxid, 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11334708
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334708 1 g 1g
11324708 5 g 5g
11344708 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334708 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043052.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Fremstilling af GeO2 ved CVD; mellemprodukt i sol-gel-syntese | CAS: 14165-55-0 | C8H20GeO4
Fremstilling af Germaniumoxid med CVD.Sol-gel-mellemprodukt til optiske fibre og lysfølsomme SiO2-BeO2-glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14165-55-0
Molekylær formel C8H20GeO4
MDL nummer MFCD00015121
Synonym Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium (IV) ethoxide
Smeltepunkt -72°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.14 g/mL
Kogepunkt 185.5°C
Flammepunkt 49°C (121°F)
Lugt Alcohol-like
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Ge(OC2H5)4
Brydningsindeks 1.407
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 252.84
Procent renhed 99.995%
Fysisk form Væske