Få mere at vide
Germanium(IV)ethoxid, 97%
Artikelnummer. 11396978
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396978 1 g 1g
11316988 5 g 5g
11306988 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014679.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 14165-55-0
Det er et sol-gel mellemprodukt til optiske fibre og lysfølsomt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14165-55-0
MDL nummer MFCD00015121
Synonym Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium(IV) ethoxide
Smeltepunkt -72 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.14 g/mL
Kogepunkt 185,5 °C
Flammepunkt 49 °C (121 °F)
Lugt Alkohollignende
Lineær formel Ge(OC2H5)4
Brydningsindeks 1.407
Mængde 1 g
FN nummer UN1993
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vandfri alkohol og benzen; Hydrolyserer i vand
Formel vægt 252.84
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske