Få mere at vide
Germanium(IV) ethoxide, 97%
Artikelnummer. 11316988
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11316988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014679.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 14165-55-0
Det er et sol-gel mellemprodukt til optiske fibre og lysfølsomt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 14165-55-0
MDL nummer MFCD00015121
Synonym Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Germanium(IV) ethoxide
Smeltepunkt -72°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.14 g/mL
Kogepunkt 185.5°C
Flammepunkt 49°C (121°F)
Lugt Alcohol-like
Lineær formel Ge(OC2H5)4
Brydningsindeks 1.407
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in anhydrous alcohol and benzene; Hydrolyzes in water
Formel vægt 252.84
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado