Få mere at vide
Germanium(IV) ethoxide, 97%
Artikelnummer. 11306988
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11306988
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014679.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14165-55-0
Det er et sol-gel mellemprodukt til optiske fibre og lysfølsomt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14165-55-0
MDL nummer MFCD00015121
Synonym Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium(IV) ethoxide
Smeltepunkt -72°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.14 g/mL
Kogepunkt 185.5°C
Flammepunkt 49°C (121°F)
Lugt Alcohol-like
Lineær formel Ge(OC2H5)4
Brydningsindeks 1.407
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in anhydrous alcohol and benzene; Hydrolyzes in water
Formel vægt 252.84
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske